Imprimer
2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33464-1G OR33464-5G
APOSOR33464-1GEA 270 EUR
APOSOR33464-1G APOSOR33464-5G
2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile 95%
2-(4-Benzylpiperidino)acetonitrile
Formule: C₁₄H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152769
Numéro CAS: 25842-31-3