Imprimer
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzaldehyde
OR33451-1G OR33451-5G
APOSOR33451-1GEA 336 EUR
APOSOR33451-1G APOSOR33451-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₆H₁₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09152704
Numéro CAS: 952182-92-2