Imprimer
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33442-1G OR33442-5G
APOSOR33442-1GEA 336 EUR
APOSOR33442-1G APOSOR33442-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyridinyl)-2-buten-1-one
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659616
Numéro CAS: 112677-15-3