4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33362-1G
OR33362-5G
APOSOR33362-1GEA
270
EUR
APOSOR33362-1G
APOSOR33362-5G
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine 95%
4-[3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-yl]piperidine
Formule:
C₁₂H₁₅N₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00665128 Numéro CAS: 111897-11-1 |