Imprimer
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33338-1G OR33338-5G
APOSOR33338-1GEA 163 EUR
APOSOR33338-1G APOSOR33338-5G
1-(2,4-Dichlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140302
Numéro CAS: 338977-51-8