Imprimer
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33303-1G OR33303-5G
APOSOR33303-1GEA 122 EUR
APOSOR33303-1G APOSOR33303-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine 95%
1-(4-Methoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5-ylamine
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
Point de fusion: 104…105 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02091541
Numéro CAS: 91331-86-1