Imprimer
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33302-1G OR33302-5G
APOSOR33302-1GEA 180 EUR
APOSOR33302-1G APOSOR33302-5G
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid 95%
1-(4-Chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₄ClNO₃
MW: 267.71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03014156
Numéro CAS: 379724-54-6