Imprimer
Ethyl 1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33289-1G OR33289-5G OR33289-25G
APOSOR33289-1GEA 180 EUR
APOSOR33289-1G APOSOR33289-5G APOSOR33289-25G
Ethyl 1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(2-cyanophenyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₈N₂O₂
MW: 258.32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117820
Numéro CAS: 357670-16-7