Imprimer
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33286-1G OR33286-5G
APOSOR33286-1GEA 270 EUR
APOSOR33286-1G APOSOR33286-5G
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
5-Methoxy-2-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047063
Numéro CAS: 59194-26-2