Imprimer
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3328-1G OR3328-250MG
APOSOR3328-1GEA 596 EUR
APOSOR3328-1G APOSOR3328-250MG
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid 96%
2-[2-(tert-Butyldimethylsiloxy)ethyl]benzeneboronic acid
Formule: C₁₄H₂₅BO₃Si
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08436049
Numéro CAS: 913835-62-8