Imprimer
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33266-1G OR33266-5G
APOSOR33266-1GEA 180 EUR
APOSOR33266-1G APOSOR33266-5G
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Formyl-4-methoxyphenoxy)acetonitrile
Formule: C₁₀H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02082011
Numéro CAS: 149384-09-8