Imprimer
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33224-1G OR33224-5G
APOSOR33224-1GEA 72.5 EUR
APOSOR33224-1G APOSOR33224-5G
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol 95%
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol
Formule: C₇H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141692
Numéro CAS: 20000-80-0