Imprimer
4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33204-1G OR33204-5G
APOSOR33204-1GEA 538 EUR
APOSOR33204-1G APOSOR33204-5G
4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline 95%
4-Methyl-3-(1H-pyrrol-1-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07643299
Numéro CAS: 94009-17-3