Imprimer
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)benzoic acid
OR33199-1G OR33199-5G
APOSOR33199-1GEA 538 EUR
APOSOR33199-1G APOSOR33199-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₄H₁₀O₄
MW: 242.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426480
Numéro CAS: 193151-97-2