Imprimer
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl)boronic acid
OR3319-1G OR3319-5G
APOSOR3319-1GEA 299 EUR
APOSOR3319-1G APOSOR3319-5G
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
Formule: C₉H₉BN₂O₃
Point de fusion: 188…190 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08436062
Numéro CAS: 913835-70-8