Imprimer
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33178-1G OR33178-5G
APOSOR33178-1GEA 306 EUR
APOSOR33178-1G APOSOR33178-5G
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(3-Amino-4-piperidinophenyl)-1-ethanone
Formule: C₁₃H₁₈N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00116065
Numéro CAS: 30877-81-7