Imprimer
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33177-1G OR33177-5G
APOSOR33177-1GEA 538 EUR
APOSOR33177-1G APOSOR33177-5G
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone 95%
1-(3-Amino-4-morpholinophenyl)-1-ethanone
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00116066
Numéro CAS: 217489-78-6