3-(Methylsulphanyl)benzenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(Methylsulphanyl)phenol
OR33162-1G
OR33162-5G
APOSOR33162-1GEA
270
EUR
APOSOR33162-1G
APOSOR33162-5G
3-(Methylsulphanyl)benzenol 95%
3-(Methylsulphanyl)benzenol
Formule:
C₇H₈OS Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11207488 Numéro CAS: 3463-03-4 |