Imprimer
4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(Oxiran-2-yl)methoxy]benzonitrile
OR33150-1G OR33150-5G
APOSOR33150-1GEA 270 EUR
APOSOR33150-1G APOSOR33150-5G
4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile 95%
4-(2-Oxiranylmethoxy)benzenecarbonitrile
Formule: C₁₀H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117819
Numéro CAS: 38791-92-3