4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33119-1G
OR33119-25G
OR33119-5G
APOSOR33119-1GEA
21.5
EUR
APOSOR33119-1G
APOSOR33119-25G
APOSOR33119-5G
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone 95%
4,5-Dibromo-3(2H)-pyridazinone
Formule:
C₄H₂Br₂N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00023641 Numéro CAS: 5788-58-9 |