Imprimer
Acide 1-méthylindole-3-ylacétique 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33110-25G OR33110-5G
APOSOR33110-25GEA 516 EUR
APOSOR33110-25G APOSOR33110-5G
Acide 1-méthylindole-3-ylacétique 95%
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130160
Numéro CAS: 1912-48-7