Imprimer
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-[5-(4-Dimethylaminophenyl)-2-oxazolyl]benzeneboronic acid
OR3311-1G OR3311-250MG
APOSOR3311-1GEA 1500 EUR
APOSOR3311-1G APOSOR3311-250MG
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid 97%
4-[5-(4-(Dimethylamino)phenyl)oxazol-2-yl]phenylboronic acid
Formule: C₁₇H₁₇BN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08689479
Numéro CAS: 380499-66-1