Imprimer
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33095-1G OR33095-5G
APOSOR33095-1GEA 336 EUR
APOSOR33095-1G APOSOR33095-5G
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol
Formule: C₁₁H₁₁N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117816
Numéro CAS: 109306-98-1