Imprimer
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33090-1G OR33090-5G
APOSOR33090-1GEA 270 EUR
APOSOR33090-1G APOSOR33090-5G
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1-ethanone 95%
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)-1-ethanone
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232525
Numéro CAS: 40943-25-7