Imprimer
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3308-100MG OR3308-250MG OR3308-1G
APOSOR3308-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR3308-100MG APOSOR3308-250MG APOSOR3308-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid
Formule: C₇H₇BN₂O₂
Point de fusion: 115…117 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06739225
Numéro CAS: 913835-63-9