Imprimer
4-Benzyl-1(2H)-phthalazinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33063-1G OR33063-5G OR33063-25G
APOSOR33063-1GEA 180 EUR
APOSOR33063-1G APOSOR33063-5G APOSOR33063-25G
4-Benzyl-1(2H)-phthalazinone 95%
4-Benzyl-1(2H)-phthalazinone
Formule: C₁₅H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139376
Numéro CAS: 32003-14-8