Imprimer
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR33056-1G OR33056-5G
APOSOR33056-1GEA 336 EUR
APOSOR33056-1G APOSOR33056-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07782410
Numéro CAS: 342889-39-8