Imprimer
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3299-1G OR3299-5G
APOSOR3299-1GEA 0 EUR
APOSOR3299-1G APOSOR3299-5G
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formule: C₇H₁₄ClNO₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844587
Numéro CAS: 27960-59-4