Imprimer
Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32980-1G OR32980-5G
APOSOR32980-1GEA 24.4 EUR
APOSOR32980-1G APOSOR32980-5G
Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate 95%
Ethyl-4-hydroxy-8-methylquinoline-3-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173390
Numéro CAS: 77156-75-3