Imprimer
2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32964-1G OR32964-25G OR32964-5G
APOSOR32964-1GEA 180 EUR
APOSOR32964-1G APOSOR32964-25G APOSOR32964-5G
2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile 95%
2-[(1-Methyl-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl)amino]acetonitrile
Formule: C₁₂H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102733
Numéro CAS: 56464-51-8