Imprimer
Ethyl 1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32914-1G OR32914-5G OR32914-25G
APOSOR32914-1GEA 180 EUR
APOSOR32914-1G APOSOR32914-5G APOSOR32914-25G
Ethyl 1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291.35 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01213113
Numéro CAS: 349397-64-4