Imprimer
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32828-1G OR32828-5G
APOSOR32828-1GEA 336 EUR
APOSOR32828-1G APOSOR32828-5G
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Chloro-4-methyl-1,2,3-thiadiazole
Formule: C₃H₃ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202055
Numéro CAS: 53645-99-1