Imprimer
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32819-1G OR32819-5G OR32819-25G
APOSOR32819-1GEA 154 EUR
APOSOR32819-1G APOSOR32819-5G APOSOR32819-25G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile
Formule: C₁₂H₈ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140699
Numéro CAS: 73535-73-6