Imprimer
2-Bromo-3-hydroxybenzaldéhyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3281-25G OR3281-5G OR3281-1G
APOSOR3281-25GEA 102 EUR
APOSOR3281-25G APOSOR3281-5G APOSOR3281-1G
2-Bromo-3-hydroxybenzaldéhyde 98%
2-Bromo-3-hydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092081
Numéro CAS: 196081-71-7