Imprimer
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32765-1G OR32765-5G
APOSOR32765-1GEA 336 EUR
APOSOR32765-1G APOSOR32765-5G
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formule: C₁₅H₁₆ClNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00975047
Numéro CAS: 338748-81-5