Imprimer
3-Bromo-2-formylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
OR3272-1G OR3272-500MG
APOSOR3272-1GEA 60.9 EUR
APOSOR3272-1G APOSOR3272-500MG
3-Bromo-2-formylpyridine
3-Bromo-2-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
MW: 186.01 g/mol
Point de fusion: 62…63 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781220
Numéro CAS: 405174-97-2