Imprimer
4'-Chloroacétophénone-oxime 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-1-ethanone oxime
OR32714-1G OR32714-25G OR32714-5G
APOSOR32714-1GEA 180 EUR
APOSOR32714-1G APOSOR32714-25G APOSOR32714-5G
4'-Chloroacétophénone-oxime 95%
4'-Chloroacétophénone-oxime
Formule: C₈H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02609517
Numéro CAS: 1956-39-4