Imprimer
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR3271-100G OR3271-25G OR3271-5G
APOSOR3271-100GEA 171 EUR
APOSOR3271-100G APOSOR3271-25G APOSOR3271-5G
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
2-Bromo-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Point de fusion: 104…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115419
Numéro CAS: 149806-06-4