Imprimer
4-Aminoquinazoline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32708-1G OR32708-5G OR32708-25G
APOSOR32708-1GEA 44.4 EUR
APOSOR32708-1G APOSOR32708-5G APOSOR32708-25G
4-Aminoquinazoline 95%
4-Aminoquinazoline
Formule: C₈H₇N₃
Point de fusion: 267…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00092016
Numéro CAS: 15018-66-3