Imprimer
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32677-1G OR32677-5G
APOSOR32677-1GEA 270 EUR
APOSOR32677-1G APOSOR32677-5G
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol
Formule: C₁₄H₁₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425763
Numéro CAS: 451485-67-9