Imprimer
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32662-1G OR32662-5G
APOSOR32662-1GEA 244 EUR
APOSOR32662-1G APOSOR32662-5G
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₅IN₂O₂
MW: 288.05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186210
Numéro CAS: 478040-59-4