Imprimer
5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetyl-6-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 5-Acetyl-6-methylpyridin-2(1H)-one
OR32644-1G OR32644-5G
APOSOR32644-1GEA 179 EUR
APOSOR32644-1G APOSOR32644-5G
5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone 95%
5-Acetyl-6-methyl-2(1H)-pyridinone
Formule: C₈H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01814812
Numéro CAS: 5220-65-5