Imprimer
2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32608-1G OR32608-5G
APOSOR32608-1GEA 224 EUR
APOSOR32608-1G APOSOR32608-5G
2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
2-Amino-N-benzylbenzamide
Formule: C₁₄H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232073
Numéro CAS: 5471-20-5