Imprimer
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32596-1G OR32596-5G
APOSOR32596-1GEA 538 EUR
APOSOR32596-1G APOSOR32596-5G
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal
Formule: C₁₀H₁₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08056618
Numéro CAS: 886361-53-1