Imprimer
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)benzoic acid
OR32569-1G OR32569-5G
APOSOR32569-1GEA 336 EUR
APOSOR32569-1G APOSOR32569-5G
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₅H₁₁NO₃
MW: 253.26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02186096
Numéro CAS: 4770-69-8