Imprimer
3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32548-1G OR32548-25G OR32548-5G
APOSOR32548-1GEA 180 EUR
APOSOR32548-1G APOSOR32548-25G APOSOR32548-5G
3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone 95%
3-(2-Hydroxyphenoxy)-2-butanone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00664263
Numéro CAS: 91061-42-6