Imprimer
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-3-carboxylate
OR32528-1G OR32528-5G
APOSOR32528-1GEA 180 EUR
APOSOR32528-1G APOSOR32528-5G
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate 95%
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate
Formule: C₁₀H₉N₃O₂
MW: 203.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00140820
Numéro CAS: 111205-01-7