Imprimer
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32493-1G OR32493-5G OR32493-25G
APOSOR32493-1GEA 122 EUR
APOSOR32493-1G APOSOR32493-5G APOSOR32493-25G
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline 95%
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 137352-75-1