Imprimer
2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32492-1G OR32492-5G
APOSOR32492-1GEA 270 EUR
APOSOR32492-1G APOSOR32492-5G
2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol 95%
2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol
Formule: C₁₃H₁₅N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02701039
Numéro CAS: 108877-44-7