Imprimer
Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32483-1G OR32483-5G
APOSOR32483-1GEA 270 EUR
APOSOR32483-1G APOSOR32483-5G
Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₂H₁₄ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844850
Numéro CAS: 175153-38-5